Ethyl levulinate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ethyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid ethyl ester, Ethyl 4-oxovalerate, 4-Ketovaleric acid ethyl ester, 4-Oxopentanoic acid ethyl ester, Levulinic acid ethyl ester
A15001.18
A15001.22
A15001.36
A15001.18EA
31.9
EUR
A15001.18
A15001.22
A15001.36
Ethyl levulinate ≥98%
Ethyl levulinate
Purity: 98%
CAS No.: 539-88-8
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 507641
Merck Reference: 14,3819
MDL No.: MFCD00009209
Fórmula:
C₇H₁₂O₃ Peso Molecular: 144.17 g/mol Ponto de ebulição: 203…205 °C Densidade: 1.014 Ponto de Inflamação: 94 °C (201 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009209 Número CAS: 539-88-8 EINECS: 208-728-2 Merck Index: 13,03852 |