tert-Butyl bromoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Bromoacetic tert-butyl ester
A14917.30
A14917.18
A14917.09
A14917.30EA
401
EUR
A14917.30
A14917.18
A14917.09
tert-Butyl bromoacetate ≥98%
tert-Butyl bromoacetate
Purity: 98%
CAS No.: 5292-43-3
Molecular Formula: C6H11BrO2
Formula Weight: 195.06
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4450
Odour: Pungent
Boiling Point: 175°
Beilstein Reference: 1753010
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000188
Fórmula:
BrCH₂COOC(CH₃)₂ Peso Molecular: 195.06 g/mol Ponto de ebulição: 175 °C Densidade: 1.330 Ponto de Inflamação: 49 °C (120 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000188 Número CAS: 5292-43-3 EINECS: 226-133-6 ADR: 3 III |