Print…
Formylhydrazine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
A14901.14 A14901.22
A14901.14EA 82 EUR
A14901.14 A14901.22
Formylhydrazine ≥98%
Formylhydrazine
Purity: 98% CAS No.: 624-84-0 Molecular Formula: HCONHNH2 Formula Weight: 60.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 55-59° Beilstein Reference: 635759 MDL No.: MFCD00007589
Fórmula: CH₄N₂O
Ponto de ebulição: 90 °C (0,7 mmHg)
Ponto de Fusão: 55…59 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00007589
Número CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9