Print…
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
A14891.03 A14891.06 A14891.14
A14891.03EA 35.9 EUR
A14891.03 A14891.06 A14891.14
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 501-94-0 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Melting Point: 89-92° Boiling Point: 139°/1mm MDL No.: MFCD00002902
Fórmula: C₈H₁₀O₂
Peso Molecular: 138.17 g/mol
Ponto de ebulição: 139 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 89…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002902
Número CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8