Print…
2-Amino-4-metiltiazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylthiazol-2-ylamine, 4-Methylthiazol-2-amine, 2-Amino-4-methylthiazol
A14847.06 A14847.14 A14847.22
A14847.06EA 24 EUR
A14847.06 A14847.14 A14847.22
2-Amino-4-metiltiazole ≥98%
2-Amino-4-metiltiazole
Purity: 98+% CAS No.: 1603-91-4 Molecular Formula: C4H6N2S Formula Weight: 114.17 Flash Point: 107°(224°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 107890 Merck Reference: 14,450 MDL No.: MFCD00005329
Fórmula: C₄H₆N₂S
Peso Molecular: 114.17 g/mol
Ponto de ebulição: 231…233 °C
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Densidade: 1.202 g/cm³ (50 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005329
Número CAS: 1603-91-4
EINECS: 216-505-6
Merck Index: 13,00449