Print…
Monobenzona ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Monobenzone4-Hydroxyphenyl benzyl etherHydroquinone monobenzyl ether4-(Benzyloxy)phenol
A14843.0B A14843.14 A14843.22
A14843.0BEA 895 EUR
A14843.0B A14843.14 A14843.22
Monobenzona ≥98%
Monobenzona
Purity: 98+% CAS No.: 103-16-2 Molecular Formula: C13H12O2 Formula Weight: 200.24 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 1958305 Merck Reference: 14,6248 MDL No.: MFCD00002333
Fórmula: C₁₃H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 328 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Densidade: 1,260
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002333
Número CAS: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 14,6248