2-Acetyl-5-bromothiophene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14826.09
A14826.18
A14826.09EA
58.4
EUR
A14826.09
A14826.18
2-Acetyl-5-bromothiophene ≥99%
2-Acetyl-5-bromothiophene
Purity: 99%
CAS No.: 5370-25-2
Molecular Formula: C6H5BrOS
Formula Weight: 205.07
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 103°/4mm
MDL No.: MFCD00014528
Fórmula:
C₆H₅BrOS Ponto de ebulição: 103 °C (4 mmHg) Ponto de Fusão: 93…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014528 Número CAS: 5370-25-2 EINECS: 226-363-7 |