5-Bromouracil ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14799.06
A14799.14
A14799.22
A14799.06EA
31.3
EUR
A14799.06
A14799.14
A14799.22
5-Bromouracil ≥98%
5-Bromouracil
Purity: 98+%
CAS No.: 51-20-7
Molecular Formula: C4H3BrN2O2
Formula Weight: 190.99
Melting Point: ca 310° dec.
Beilstein Reference: 127176
Merck Reference: 14,1440
MDL No.: MFCD00006017
Fórmula:
C₄H₃BrN₂O₂ Ponto de ebulição: 384 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: ∼ 310 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006017 Número CAS: 51-20-7 EINECS: 200-084-0 Merck Index: 14,1440 |