Methyl propiolate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Methyl acetylenecarboxylate, Propiolic acid methyl ester, 2-Propynoic acid methyl ester
A14743.06
A14743.14
A14743.22
A14743.06EA
61.3
EUR
A14743.06
A14743.14
A14743.22
Methyl propiolate ≥99%
Methyl propiolate
Purity: 99%
CAS No.: 922-67-8
Molecular Formula: HC≡CCO2CH3
Formula Weight: 84.07
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Pungent
Boiling Point: 98-101°
Beilstein Reference: 605462
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008572
Fórmula:
C₄H₄O₂ Peso Molecular: 84.07 g/mol Ponto de ebulição: 98…101 °C Densidade: 1.016 Ponto de Inflamação: 10 °C (50 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008572 Número CAS: 922-67-8 EINECS: 213-083-5 UN: 3272 ADR: 3 II |