Print…
Tricina ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
A14695.14 A14695.22 A14695.36
A14695.14EA 30.3 EUR
A14695.14 A14695.22 A14695.36
Tricina ≥98%
Tricine
Purity: 98+% CAS No.: 5704-04-1 Molecular Formula: (HOCH2)3CNHCH2CO2H Formula Weight: 179.17 Melting Point: ca 183° dec. Beilstein Reference: 1937804 Merck Reference: 14,9651 MDL No.: MFCD00004277
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso Molecular: 179.17 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 183 °C (decomposição)
Densidade: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724