Isobutyl chloroformate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Chloroformic acid isobutyl ester
A14692.14
A14692.22
A14692.36
A14692.14EA
29.7
EUR
A14692.14
A14692.22
A14692.36
Isobutyl chloroformate ≥98%
Isobutyl chloroformate
Purity: 98%
CAS No.: 543-27-1
Molecular Formula: C5H9ClO2
Formula Weight: 136.58
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4060
Melting Point: -80°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 956590
Merck Reference: 14,5139
UN No.: 2742
MDL No.: MFCD00000642
Fórmula:
C₅H₉ClO₂ Peso Molecular: 136.58 g/mol Ponto de ebulição: 128…129 °C Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 1.048 Ponto de Inflamação: 30 °C (86 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000642 Número CAS: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN: 2742 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,05156 |