trans-Cinnamaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14689.22
A14689.0E
A14689.36
A14689.22EA
29.3
EUR
A14689.22
A14689.0E
A14689.36
trans-Cinnamaldehyde ≥98%
trans-Cinnamaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 14371-10-9
Molecular Formula: C9H8O
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 131°(268°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.050
Refractive Index: 1.6220
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Yellow
Odour: Characteristic
Melting Point: -8°
Boiling Point: 250-252°
Beilstein Reference: 1071571
Merck Reference: 14,2297
MDL No.: MFCD00007000
Fórmula:
C₉H₈O Ponto de ebulição: 250…252 °C Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 1,050 Ponto de Inflamação: 131 °C (268 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007000 Número CAS: 14371-10-9 Merck Index: 14,2297 |