Allyltrimethylsilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14662.09
A14662.18
A14662.30
A14662.09EA
64.9
EUR
A14662.09
A14662.18
A14662.30
Allyltrimethylsilane ≥98%
Allyltrimethylsilane
Purity: 98+%
CAS No.: 762-72-1
Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 114.27
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.4080
Boiling Point: 85-86°
Beilstein Reference: 906755
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008635
Fórmula:
H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃ Peso Molecular: 114.26 g/mol Ponto de ebulição: 85…86 °C Densidade: 0.717 Ponto de Inflamação: –10 °C (14 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008635 Número CAS: 762-72-1 EINECS: 212-104-5 ADR: 3 II |