Thiophene-3-carbaldehyde 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 96%
CAS No.: 498-62-4
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5840
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 105889
MDL No.: MFCD00005466
Fórmula:
C₅H₄OS Ponto de ebulição: 194…196 °C Ponto de Fusão: –30 °C Densidade: 1,28 Ponto de Inflamação: 64 °C (147 °F) |
Número MDL :
MFCD00005466 Número CAS: 498-62-4 EINECS: 207-865-5 |