Print…
4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4,4'-Dimethoxy-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-methoxyphenyl)methanol, Bis(4-methoxyphenyl)carbinol, 4,4'-Dimethoxyphenyl phenyl carbinol, 4,4'-Dimethoxybenzhydryl alcohol, 4,4'-Dimethoxydiphenylmethanol
A14604.09 A14604.18
A14604.09EA 35.1 EUR
A14604.09 A14604.18
4,4'-Dimethoxybenzhydrol ≥98%
4,4'-Dimethoxybenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 728-87-0 Molecular Formula: C15H16O3 Formula Weight: 244.29 Melting Point: 69-71° Beilstein Reference: 748532
Fórmula: C₁₅H₁₆O₃
Peso Molecular: 244.29 g/mol
Ponto de ebulição: 362
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008410
Número CAS: 728-87-0
EINECS: 211-975-9