Trimethylsulphoxonium iodide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Trimethyloxosulphonium iodide
A14589.14
A14589.22
A14589.36
A14589.14EA
24.7
EUR
A14589.14
A14589.22
A14589.36
Trimethylsulphoxonium iodide ≥98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Purity: 98+%
CAS No.: 1774-47-6
Molecular Formula: (CH3)3SOI
Formula Weight: 220.07
Melting Point: ca 170° dec.
Beilstein Reference: 3595854
Fórmula:
C₃H₉IOS Ponto de Fusão: ∼ 170 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011899 Número CAS: 1774-47-6 EINECS: 217-204-2 |