Print…
3,5-Dinitro-o-toluic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-Dinitro-2-methylbenzoic acid
A14555.14 A14555.22 A14555.36
A14555.14EA 26.4 EUR
A14555.14 A14555.22 A14555.36
3,5-Dinitro-o-toluic acid ≥98%
3,5-Dinitro-o-toluic acid
Purity: 98% CAS No.: 28169-46-2 Molecular Formula: C8H6N2O6 Formula Weight: 226.15 Melting Point: 203-207° Beilstein Reference: 2622906
Fórmula: C₈H₆N₂O₆
Ponto de Fusão: 203…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007161
Número CAS: 28169-46-2
EINECS: 248-880-7