Print…
1-Phenyl-1,3-butandione ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Phenylbutane-1,3-dione, 1-Benzoylacetone, Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
A14537.0B A14537.18 A14537.30
A14537.0BEA 770 EUR
A14537.0B A14537.18 A14537.30
1-Phenyl-1,3-butandione ≥98%
1-Phenyl-1,3-butandione
Purity: 98+% CAS No.: 93-91-4 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 55-60° Boiling Point: 260-262° MDL No.: MFCD00008786
Fórmula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Ponto de ebulição: 260…262 °C
Ponto de Fusão: 55…60 °C
Densidade: 1.090
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008786
Número CAS: 93-91-4
EINECS: 202-286-4