N-(4-Bromobutyl)phthalimide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14517.06
A14517.14
A14517.22
A14517.06EA
63.2
EUR
A14517.06
A14517.14
A14517.22
N-(4-Bromobutyl)phthalimide ≥98%
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Purity: 98%
CAS No.: 5394-18-3
Molecular Formula: C12H12BrNO2
Formula Weight: 282.14
Odour: Odourless
Melting Point: 77-81°
Boiling Point: 165-170°/1mm
Beilstein Reference: 164119
MDL No.: MFCD00005905
Fórmula:
C₁₂H₁₂BrNO₂ Ponto de ebulição: 165…170 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 77…81 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005905 Número CAS: 5394-18-3 EINECS: 226-401-2 |