Print…
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4,4'-Difluorophenyl phenyl carbinol, 4,4'-Difluorobenzhydryl alcohol, 4,4'-Difluoro-α-phenylbenzyl alcohol, Bis(4-fluorophenyl)carbinol, 4,4'-Difluorodiphenylmethanol, Bis(4-fluorophenyl)methanol
A14370.06 A14370.14 A14370.22
A14370.06EA 22.7 EUR
A14370.06 A14370.14 A14370.22
4,4'-Difluorobenzhydrol ≥98%
4,4'-Difluorobenzhydrol
Purity: 98+% CAS No.: 365-24-2 Molecular Formula: C13H10F2O Formula Weight: 220.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-49° Boiling Point: 142-144°/3mm Beilstein Reference: 2332258 MDL No.: MFCD00000357
Fórmula: C₁₃H₁₀F₂O
Peso Molecular: 220.22 g/mol
Ponto de ebulição: 142…144 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 45…49 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000357
Número CAS: 365-24-2
EINECS: 206-671-8