Thiophene-2-carbaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
A14344.0B
A14344.22
A14344.36
A14344.0BEA
401
EUR
A14344.0B
A14344.22
A14344.36
Thiophene-2-carbaldehyde ≥98%
Thiophene-2-carbaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 98-03-3
Molecular Formula: C5H4OS
Formula Weight: 112.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5900
Boiling Point: 196-198°
Beilstein Reference: 105819
MDL No.: MFCD00005429
Fórmula:
C₅H₄OS Ponto de ebulição: 196…198 °C Ponto de Fusão: ? 10 °C Densidade: 1,220 Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F) |
Número MDL :
MFCD00005429 Número CAS: 98-03-3 EINECS: 202-629-8 |