(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Methoxybenzyl cyanide, 2-(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
A14317.06
A14317.14
A14317.22
A14317.06EA
42.1
EUR
A14317.06
A14317.14
A14317.22
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Methoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 19924-43-7
Molecular Formula: C9H9NO
Formula Weight: 147.18
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5312
Boiling Point: 278-282°
Beilstein Reference: 1865539
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001910
Fórmula:
C₉H₉NO Peso Molecular: 147.18 g/mol Ponto de ebulição: 278…282 °C Densidade: 1.082 Ponto de Inflamação: 98 °C (208 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001910 Número CAS: 19924-43-7 EINECS: 243-428-5 UN: 3276 ADR: 6.1 III |