Print…
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-(2-Methoxyphenyl)propanoic acid
A14314.14 A14314.06 A14314.22
A14314.14EA 65.9 EUR
A14314.14 A14314.06 A14314.22
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98+% CAS No.: 6342-77-4 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 85-88° Beilstein Reference: 2097012
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 302
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002772
Número CAS: 6342-77-4
EINECS: 228-738-0