(Chloromethyl)trimethylsilane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 2344-80-1
Molecular Formula: ClCH2Si(CH3)3
Formula Weight: 122.67
Flash Point: -2°(28°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Odourless
Boiling Point: 97-98°
Beilstein Reference: 906705
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000878
Fórmula:
ClH₂CSi(CH₃)₃ Ponto de ebulição: 97…98 °C Densidade: 0,886 Ponto de Inflamação: –2 °C (28 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000878 Número CAS: 2344-80-1 EINECS: 219-058-5 ADR: 3,II |