Print…
3,5-Dimethylbenzyl bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
A14267.06 A14267.14
A14267.06EA 50.4 EUR
A14267.06 A14267.14
3,5-Dimethylbenzyl bromide ≥98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 27129-86-8 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.10 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 109-110°/14mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00013539
Fórmula: C₉H₁₁Br
Peso Molecular: 199.09 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013539
Número CAS: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8 II