Print…
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
A14143.06EA 124 EUR
A14143.06 A14143.03 A14143.14 A14143.30
2-(4-Bromophenyl)ethanol ≥98%
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Purity: 98% CAS No.: 4654-39-1 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5730 Boiling Point: 106-108°/1mm Beilstein Reference: 2079929 MDL No.: MFCD00002897
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de ebulição: 106…108 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Densidade: 1,436
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002897
Número CAS: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7