Benzotiazole-2-tiol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Benzothiazolethiol, Mercapto-2 benzothiazole, Benzo[d]thiazole-2(3H)-thione, Benzothiazole-2-thiol, MBT
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
A14086.09EA
21.9
EUR
A14086.09
A14086.0E
A14086.22
A14086.36
Benzotiazole-2-tiol ≥97%
Benzotiazole-2-tiol
Purity: 97%
CAS No.: 149-30-4
Molecular Formula: C7H5NS2
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 243°(469°F)
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 119484
Merck Reference: 14,5868
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005781
Fórmula:
C₇H₅NS₂ Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 178…182 °C Densidade: 1,420 Ponto de Inflamação: 243 °C (469 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005781 Número CAS: 149-30-4 EINECS: 205-736-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5868 |