Print…
(4-Formylphenoxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
A13960.09 A13960.18 A13960.30
A13960.09EA 62.4 EUR
A13960.09 A13960.18 A13960.30
(4-Formylphenoxy)acetic acid ≥98%
(4-Formylphenoxy)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 22042-71-3 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 193-198° Beilstein Reference: 779885
Fórmula: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
Ponto de ebulição: 333 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 193…198 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016613
Número CAS: 22042-71-3
EINECS: 244-749-3