Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
A13930.06EA
28.6
EUR
A13930.06
A13930.09
A13930.18
A13930.30
Isopropyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Isopropyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 4191-73-5
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 84-86°
Beilstein Reference: 2641564
Fórmula:
C₁₀H₁₂O₃ Ponto de Fusão: 84…86 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016468 Número CAS: 4191-73-5 EINECS: 224-069-3 |