Print…
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13788.14 A13788.22 A13788.36
A13788.14EA 55.1 EUR
A13788.14 A13788.22 A13788.36
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Methoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 98+% CAS No.: 98-68-0 Molecular Formula: C7H7ClO3S Formula Weight: 206.65 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 119-122°/0.4mm Beilstein Reference: 609005 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007446
Fórmula: C₇H₇ClO₃S
Ponto de ebulição: 119…122 °C (0,4 mmHg)
Ponto de Fusão: 37…42 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00007446
Número CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
UN: 3261
ADR: 8,II