Trimethyl orthoformate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
A13760.0FEA
249
EUR
A13760.0F
A13760.AE
A13760.AP
Trimethyl orthoformate ≥99%
Trimethyl orthoformate
Purity: 99%
CAS No.: 149-73-5
Molecular Formula: HC(OCH3)3
Formula Weight: 106.12
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3790
Melting Point: -53°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 969215
Merck Reference: 14,6884
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008483
Fórmula:
C₄H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 101…102 °C Ponto de Fusão: –53 °C Densidade: 0,968 Ponto de Inflamação: 15 °C (59 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008483 Número CAS: 149-73-5 EINECS: 205-745-7 UN: 3272 ADR: 3,II Merck Index: 14,6884 |