5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13739.03
A13739.06
A13739.03EA
76.9
EUR
A13739.03
A13739.06
5-Isoxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 21169-71-1
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Melting Point: 141-144°
MDL No.: MFCD00156151
Fórmula:
C₄H₃NO₃ Ponto de Fusão: 141…144 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00156151 Número CAS: 21169-71-1 |