Print…
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,6-Dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-Dimethylpyrimidin-2-amine
A13674.14 A13674.22
A13674.14EA 33.2 EUR
A13674.14 A13674.22
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 767-15-7 Molecular Formula: C6H9N3 Formula Weight: 123.16 Melting Point: 150-155° Beilstein Reference: 110735
Fórmula: C₆H₉N₃
Ponto de Fusão: 150…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006102
Número CAS: 767-15-7
EINECS: 212-181-5