Print…
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 3-(4-Methoxyphenyl)propanoic acid
A13655.14 A13655.22
A13655.14EA 80.7 EUR
A13655.14 A13655.22
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(4-Methoxyphenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 1929-29-9 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Melting Point: 102-106° Beilstein Reference: 1953326
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2 g/mol
Ponto de ebulição: 319
Ponto de Fusão: 102…106 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002777
Número CAS: 1929-29-9
EINECS: 217-678-0