trans-2-Hexenoic acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
trans-Hex-2-enoic acid
A13571.09
A13571.18
A13571.30
A13571.09EA
31.4
EUR
A13571.09
A13571.18
A13571.30
trans-2-Hexenoic acid 96%
trans-2-Hexenoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 13419-69-7
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 125°(257°F)
Refractive Index: 1.4385
Melting Point: 30-35°
Boiling Point: 217°
Beilstein Reference: 1720443
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002705
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 217 °C Ponto de Fusão: 30…35 °C Densidade: 0,965 Ponto de Inflamação: 125 °C (257 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002705 Número CAS: 13419-69-7 EINECS: 236-528-5 UN: 3261 ADR: 8,III |