2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13567.14
A13567.22
A13567.14EA
29
EUR
A13567.14
A13567.22
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol ≥98%
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 137-00-8
Molecular Formula: C6H9NOS
Formula Weight: 143.21
Flash Point: 142°(287°F)
Refractive Index: 1.5500
Boiling Point: 135-137°/7mm
Beilstein Reference: 114249
Merck Reference: 14,6126
MDL No.: MFCD00005339
Fórmula:
C₆H₉NOS Ponto de ebulição: 135…137 °C (7 mmHg) Densidade: 1,196 Ponto de Inflamação: 142 °C (287 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005339 Número CAS: 137-00-8 EINECS: 205-272-6 Merck Index: 14,6126 |