Print…
Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Heptylparaben, n-Heptyl 4-hydroxybenzoate, Heptyl parahydroxybenzoate, 4-Hydroxybenzoic acid heptyl ester
A13555.14 A13555.22
A13555.14EA 84.5 EUR
A13555.14 A13555.22
Heptyl-4-hydroxybenzoate ≥98%
Heptyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 1085-12-7 Molecular Formula: C14H20O3 Formula Weight: 236.31 Melting Point: 46-49° MDL No.: MFCD00016481
Fórmula: C₁₄H₂₀O₃
Ponto de Fusão: 46…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016481
Número CAS: 1085-12-7
EINECS: 214-115-0