2-Aminobenzothiazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13521.22
A13521.36
A13521.22EA
60.3
EUR
A13521.22
A13521.36
2-Aminobenzothiazole 98%
2-Aminobenzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 136-95-8
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 116315
Merck Reference: 14,424
MDL No.: MFCD00005785
Fórmula:
C₇H₆N₂S Ponto de ebulição: 190…195 °C (0,05 mmHg) Ponto de Fusão: 126…129 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005785 Número CAS: 136-95-8 EINECS: 205-268-4 Merck Index: 14,424 |