Print…
Oxalato de Ferro (II) dihidratado ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Iron (II) ethanedioate dihydrate, Oxalic acid iron (II) salt dihydrate, Ferrous oxalate dihydrate, Iron(II) oxalate hydrate
A13479.0B A13479.30
A13479.0BEA 158 EUR
A13479.0B A13479.30
Oxalato de Ferro (II) dihidratado ≥99%
Oxalato de Ferro (II) dihidratado
Purity: 99% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Crystals Density: 2.28 Appearance: Yellow Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040
Fórmula: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Peso Molecular: 179.9 g/mol
Ponto de Fusão: 190 °C (decomposição)
Densidade: 2.28
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150040
Número CAS: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1 III