Print…
5-Fluorouracil ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
A13456.06 A13456.14 A13456.22
A13456.06EA 58 EUR
A13456.06 A13456.14 A13456.22
5-Fluorouracil ≥99%
5-Fluorouracil
Purity: 99% CAS No.: 51-21-8 Molecular Formula: C4H3FN2O2 Formula Weight: 130.08 Melting Point: ca 282° dec. Beilstein Reference: 127172 Merck Reference: 14,4181 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006018
Fórmula: C₄H₃FN₂O₂
Peso Molecular: 130.08 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: ∼ 282 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006018
Número CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208