Phthalaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
A13299.18
A13299.09
A13299.30
A13299.18EA
266
EUR
A13299.18
A13299.09
A13299.30
Phthalaldehyde ≥98%
Phthalaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 643-79-8
Molecular Formula: C8H6O2
Formula Weight: 134.14
Flash Point: 132°(269°F)
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 878317
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00003335
Fórmula:
C₈H₆O₂ Ponto de ebulição: 266 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 53…57 °C Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 132 °C (269 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003335 Número CAS: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN: 2923 ADR: 8,II |