6-Chloronicotinonitrile ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
A13291.06
A13291.03
A13291.14
A13291.06EA
69.6
EUR
A13291.06
A13291.03
A13291.14
6-Chloronicotinonitrile ≥98%
6-Chloronicotinonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 33252-28-7
Molecular Formula: C6H3ClN2
Formula Weight: 138.56
Melting Point: 116-119°
Boiling Point: 105-107°/1mm
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00084941
Fórmula:
C₆H₃ClN₂ Ponto de ebulição: 105…107 °C (1 mmHg) Ponto de Fusão: 116…119 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00084941 Número CAS: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |