2-Methylbenzoxazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A13198.14
A13198.22
A13198.14EA
38
EUR
A13198.14
A13198.22
2-Methylbenzoxazole ≥98%
2-Methylbenzoxazole
Purity: 98%
CAS No.: 95-21-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5500
Melting Point: 2-4°
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 112297
MDL No.: MFCD00005771
Fórmula:
C₈H₇NO Ponto de ebulição: 200…201 °C Ponto de Fusão: 2…4 °C Densidade: 1,120 Ponto de Inflamação: 85 °C (185 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005771 Número CAS: 95-21-6 EINECS: 202-399-9 |