Print…
Adipoyl dichloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Adipoyl chloride
A13168.14 A13168.22 A13168.36
A13168.14EA 53.5 EUR
A13168.14 A13168.22 A13168.36
Adipoyl dichloride ≥98%
Adipoyl dichloride
Purity: 98% CAS No.: 111-50-2 Molecular Formula: C6H8Cl2O2 Formula Weight: 183.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4705 Odour: Acrid Boiling Point: 105-107°/2mm Beilstein Reference: 507709 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000759
Fórmula: C₆H₈Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 105…107 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,255
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000759
Número CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8,II