N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
MSTFA, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoroacetamide, 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamide
A13141.06
A13141.14
A13141.22
A13141.06EA
82.5
EUR
A13141.06
A13141.14
A13141.22
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide 97%
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide
Purity: 97%
CAS No.: 24589-78-4
Molecular Formula: C6H12F3NOSi
Formula Weight: 199.25
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3800
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1941550
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000411
Fórmula:
C₆H₁₂F₃NOSi Peso Molecular: 199.25 g/mol Ponto de ebulição: 130…132 °C Densidade: 1.076 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000411 Número CAS: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 ADR: 3 III |