Maleimide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1H-Pyrrole-2,5-dione
A13135.18
A13135.06
A13135.14
A13135.30
A13135.18EA
362
EUR
A13135.18
A13135.06
A13135.14
A13135.30
Maleimide ≥98%
Maleimide
Purity: 98+%
CAS No.: 541-59-3
Molecular Formula: C4H3NO2
Formula Weight: 97.07
Melting Point: 90-94°
Boiling Point: 97-103/5mm
Solubility: Soluble in water
Beilstein Reference: 106910
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00005494
Fórmula:
C₄H₃NO₂ Ponto de ebulição: 97…103 °C (5 mmHg) Ponto de Fusão: 90…94 °C Densidade: 1,249 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005494 Número CAS: 541-59-3 EINECS: 208-787-4 UN: 2923 ADR: 8,III |