Print…
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
A13119.03 A13119.06 A13119.14
A13119.03EA 30.3 EUR
A13119.03 A13119.06 A13119.14
N-(4-Bromophenyl)maleimide ≥98%
N-(4-Bromophenyl)maleimide
Purity: 98% CAS No.: 13380-67-1 Molecular Formula: C10H6BrNO2 Formula Weight: 252.07 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 513122
Fórmula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso Molecular: 252.07 g/mol
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00030664
Número CAS: 13380-67-1