Furano ≥99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 250 ppm
Stabilized with ca 250 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 110-00-9
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -35°(-31°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -86°
Boiling Point: 32-33°
Beilstein Reference: 103221
Merck Reference: 14,4296
UN No.: 2389
MDL No.: MFCD00003222
Fórmula:
C₄H₄O Ponto de ebulição: 32…33 °C Ponto de Fusão: –86 °C Densidade: 0,936 Ponto de Inflamação: –35 °C (–31 °F) Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00003222 Número CAS: 110-00-9 EINECS: 203-727-3 UN: 2389 ADR: 3,I Merck Index: 14,4296 |