2-Mercapto-1-methylimidazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
A13094.14
A13094.22
A13094.14EA
77.6
EUR
A13094.14
A13094.22
2-Mercapto-1-methylimidazole ≥98%
2-Mercapto-1-methylimidazole
Purity: 98%
CAS No.: 60-56-0
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Odour: Stench
Melting Point: 144-147°
Boiling Point: 280° dec.
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol, chloroform. Sparingly soluble in ether, benzene.
Beilstein Reference: 108646
Merck Reference: 14,5971
MDL No.: MFCD00179321
Fórmula:
C₄H₆N₂S Ponto de ebulição: 280 °C (decomposição) Ponto de Fusão: 144…147 °C Densidade: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00179321 Número CAS: 60-56-0 EINECS: 200-482-4 Merck Index: 14,5971 |