(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13076.09
A13076.18
A13076.30
A13076.09EA
51.7
EUR
A13076.09
A13076.18
A13076.30
(2-Tolyloxy)acetic acid ≥98%
(2-Tolyloxy)acetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1878-49-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1943465
Fórmula:
(C₆H₄CH₃)OCH₂COOH Ponto de Fusão: 152…156 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014354 Número CAS: 1878-49-5 EINECS: 217-517-4 |